Läs mer
CDN1163, MedChemExpress
Produktkod. 16476097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476097 5 mg -
16434616 100 mg 100mg
16423378 10 mg -
16409906 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1014555mg
MedChemExpress CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CDN1163
CAS 892711-75-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N2O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (312.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1)C3=CC=C(OC(C)C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 320.39
Formel vikt 320.39
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism