Läs mer
Invitrogen™ CDP- Star™ Substrat (0,25 mM färdigt att använda)
Beskrivning
Substratet CDP-Star™ är ett kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, färdigt att använda för protein- eller nukleinsyrablottning på nitrocellulosamembran. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser.
Detta CDP-Star™ kemiluminescerande substrat för alkalisk fosfatas lät dig upptäcka alkalisk fosfatas och alkalisk fosfatasmärkta molekyler med oöverträffad känslighet, hastighet och lätthet.
- Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelfliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP).
- Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektion av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-brus-effekt.
Detta mångsidiga kemiluminescerande substrat uppvisar hög känslighet i membranbaserade applikationer såsom Southern, Northern, och Western blotting. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser såsom immunoassays, DNA-probassays, enzymassays och reportergenassays. Maximala ljusnivåer uppnås på cirka 10 minuter och glow-emissionen kvarstår i flera timmar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 100 ml |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produktlinje | CDP-Star, NovaBright |
| Typ av substrat | Alkaliskt fosfatas |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |