Läs mer
Invitrogen™ CDP- Star™ Substrat (0,4 mM färdigt att använda) med Enhancer
Beskrivning
Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP). Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektering av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-till-brus.
De CDP-Star™ Substrat med Sapphire-II™ eller Emerald-II™ Enhancer är ett kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, färdigt att använda för protein- eller nukleinsyrablotting på nitrocellulosamembran. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser.
Detta CDP-Star™ kemiluminescerande substrat för alkaliskt fosfatas låter dig upptäcka alkaliskt fosfatas och alkaliskt fosfatas-märkta molekyler med oöverträffad känslighet, hastighet och lätthet.
•Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP).
• Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektering av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-till-brus.
Detta mångsidiga kemiluminescerande substrat uppvisar hög känslighet i membranbaserade applikationer som Southern, Northern och Western blotting. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser såsom immunanalyser, DNA-probanalyser, enzymanalyser och reportergenanalyser. Maximala ljusnivåer nås på cirka 10 minuter och glödemissionen kvarstår i flera timmar. Lösningsanalyser kräver kemiluminescensförstärkare. Membranbaserade analyser kan också kräva det för ökad ljuseffekt och känslighet.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Emerald-II™ Enhancer |
| Produkttyp | ELISA Substrat med Enhancer |
| Kvantitet | 100 mL |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produktlinje | CDP-Star , NovaBright |
| Typ av substrat | Alkaliskt fosfatas |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |