Läs mer
cDPCP, TRC
Produktkod. 30376372
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30376372 10 mg
1 options
Produktkod. 30376372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD58587310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cDPCP
CAS 106343-54-8
Molekylformel C5H11ClN3Pt . Cl
Kvantitet 10 mg
Synonym (SP-4-2)-Diamminechloro(pyridine)-platinum(1+) Chloride
LEDER [Cl-].[Cl-][Pt+2]([NH3])([NH3])[N]1=CC=CC=C1