Läs mer
IKA™ CDR.PVDF Smal
Produktkod. 17523636 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Polyvinylidendifluorid (PVDF)
Produktkod. Material
17523636 Polyvinylidendifluorid (PVDF)
1 options
Produktkod. 17523636 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020102706
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
CDR.PVDF-paketet innehåller två skivreaktorer med smal flödesväg gjorda av polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Paketet innehåller två skivreaktorer med smal flödesväg gjorda av polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Leveransens omfattning
    • Skivreaktor PVDF smal (2 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyvinylidendifluorid (PVDF)