Läs mer
IKA™ CDR.PVDF Standard
Produktkod. 17503636 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Polyvinyliden
Produktkod. Material
17503636 Polyvinyliden
1 options
Produktkod. 17503636 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020102638
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
CDR.PVDF Standard Set innehåller två standard flödesvägsskivreaktorer gjorda av polyvinyliden (PP).
  • Setet innehåller två standard flödesvägsskivreaktorer gjorda av polyvinyliden (PP).
  • Leveransens omfattning
    • Skivreaktor PVDF standard (2 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyvinyliden