missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CDYL Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18012398 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18012398 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18012398 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298669UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CDYL Polyclonal specifically detects CDYL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CDYL
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CDYL1bA620A17.2 (chromodomain protein, Y chromosome-like), CDY-like, CDY-like, autosomal, chromodomain protein, Y chromosome-like, chromodomain protein, Y-like, chromodomain Y-like protein, DKFZP586C1622, EC 2.3.1.48, MGC131936, testis-specific chromodomain Y-like protein
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDYL fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9425
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.