Läs mer
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Steril svamp
Produktkod. 17812496
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
17812496 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 17812496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 161622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9395.00 SEK
    8110.51 SEK / Paket med 60
    Save 1284.49 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
CE Duo™ Mopping System är ett effektivt och pålitligt rengöringssystem för föroreningskontroll. CE Duo™ CleanTech™ Svamp låter användare desinficera samtidigt som de rengör svåråtkomliga områden i renrum och kontrollerade miljöer.
  • Desinficera svåråtkomliga områden i renrum
  • Speciellt formulerat mikrofiberskum ger en hög grad av vätskefrigöring för att uppnå kontakttider
  • Utmärkta rengöringsresultat, 3:e parts beprövad 99,997 % bakterieminskning
  • Baserad på speciell uppsugningsförmåga och läggningsegenskaper, erbjuder denna svamp värdefulla kostnadsfördelar som är specifika för användning av tid och desinfektionsmedel
  • Tillverkad och steriliserad i USA
  • Validerad till 10 -6 SAL per ISO 11137
  • Individuell dubbelpåse med lot # och indikatorpunkt på varje förpackning
  • Sterilitetsintyg tillgängligt på begäran med varje försändelse
Specifikationer
Produkttyp Renrumssvamp
Färg Blå, Vit
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek 4 x 7 tum.
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 6/Pk., 10 Pk./Cs.
Beskrivning Mikrofiberrengöring och desinficering för svåråtkomliga områden
För användning med (applikation) Rengöring och desinficering bakom utrustning, rörledningar, dörrhandtag, kåpor, isolatorer, skåp och eventuella ytor som en mopp inte kan nå.
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg på begäran
Material Mikrofiber