Läs mer
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Beskrivning
- Oberoende labbstudie, utförd av BMA Labs, vilket resulterar i bakterieminskning med 99,99 %
- 4-lagers konstruktion - med polyester/mikrofiber präglad rengöringssida
- Förtvättad för engångsbruk
- Gamma- och autoklavkompatibel
- Extremt låg partikelavgivning
- Dubbelsidig rengöring med färgsydd sidoindikator
- Hörnavloppsöppningar för renare sköljningar
- Fingerögla för beröringsfri på/av av rengöringssidor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsmopp |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Mikrofiber polyester |