Läs mer
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Produktkod. 17822476
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet
17822476 Sterila
17812476 Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17822476 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 166815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5360.00 SEK
    4622.42 SEK / Paket med 25
    Save 737.58 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Dubbelsidig engångsmoppe för att påskynda rengöringsprocessen, samtidigt som den minskar risken för korskontaminering.
  • Oberoende labbstudie, utförd av BMA Labs, vilket resulterar i bakterieminskning med 99,99 %
  • 4-lagers konstruktion - med polyester/mikrofiber präglad rengöringssida
  • Förtvättad för engångsbruk
  • Gamma- och autoklavkompatibel
  • Extremt låg partikelavgivning
  • Dubbelsidig rengöring med färgsydd sidoindikator
  • Hörnavloppsöppningar för renare sköljningar
  • Fingerögla för beröringsfri på/av av rengöringssidor
Specifikationer
Produkttyp Mikrofibermopp
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polyester mikrofiber