Läs mer
Vileda Professional™ CE Multi-Surface Cleaner™
Beskrivning
- Designad för att rengöra rör, kåpor och andra svåråtkomliga eller ojämna ytor
- Tillverkad av högpresterande plast och rostfritt stål
- Helt autoklaverbar och rostfri
- Mångsidig
- Lätt böjbar för att ge verktyget olika former för att effektivt rengöra vilken yta som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multi-Surface Cleaning Tool |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Storlek | 23 tum |
| Kvantitet | 1 |
| För användning med (applikation) | Rör, huvar, svåråtkomliga områden |
| Material | Rostfritt stål, Plast |