Läs mer
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Dubbel hinksystem
Produktkod. 17882486
Produktkod. 17882486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 157775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 SEK
    3178.49 SEK / Paket med 1
    Save 986.51 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Det mest effektiva och lättanvända planmopp- och vridsystemet för användning på golv, väggar och tak inom kontrollerade miljöer!
Kraven på effektivitet, kostnad, enkel hantering och personalutbildning ökar hela tiden. Oavsett rengöringskrav, CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System kommer att dramatiskt öka hastigheten och rengöringsprestanda samtidigt som de totala kostnaderna minskar och ger mångsidighet och ergonomi.
  • Dubbelskopsystem inkluderar två skopor med platt moppvridare och chassi
  • Lättviktssystem med dubbel hink möjliggör separering av smutsig vätska och ren vätska, vilket minimerar korskontamination
  • Beröringsfri vridning av moppar med den patenterade, snabba och effektiva vridaren/pressen
  • Litet och kompakt chassi (endast 2,29 sq ft) betyder minimalt med lagringsutrymme
  • Utbytbara färgkodningsklipp i hinkarna (röd, blå, gul, grön)
  • Fullständigt autoklaverbar med alla delar av rostfritt stål
  • Mycket hållbar och tål alla vanliga desinfektionsmedel