Läs mer
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Ram
Beskrivning
Kraven på effektivitet, kostnad, enkel hantering och personalutbildning ökar hela tiden. Oavsett rengöringskrav, CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System kommer att dramatiskt öka hastigheten och rengöringsprestanda samtidigt som de totala kostnaderna minskar och ger mångsidighet och ergonomi.
- Lätt, hållbar och autoklaverbar ram
- 40cm/16in brytram kan användas med alla UltraSpeed Kuddar
- Ramen har en modern vridled med integrerad kulspärr som gör det enkelt att rengöra vertikala ytor
- Enkel och snabb sköljning av moppar utan att ta bort ramen
- Fjädrar i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 10/Cs. |
| För användning med (utrustning) | 119966, 157775, 157779 |
| För användning med (applikation) | ISO 4 till 9/GMP A/B, C, D på golv, väggar och tak |