Läs mer
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L Mopp
Beskrivning
Kraven på effektivitet, kostnad, enkel hantering och personalutbildning ökar hela tiden. Oavsett rengöringskrav, CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System kommer att dramatiskt öka hastigheten och rengöringsprestanda samtidigt som de totala kostnaderna minskar och ger mångsidighet och ergonomi.
- Högpresterande mikrofiberblandning idealisk för rengöring av golv och väggar
- Oberoende bevisad bakterieminskning på 99,997 %
- Mycket absorberande med jämn vattenavgivning och enkel att skölja
- Konstruktion med mycket låg partikelavgivning
- Hög kemikalieresistens mot de flesta desinfektionsmedel
- Förtvättad och enkelförpackad
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopp för engångsbruk |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| För användning med (utrustning) | 157777, 157775 och 119966 |
| För användning med (applikation) | ISO 4 till 9/GMP A/B, C, D på golv, väggar och tak |
| Färgkodad | No |
| Visa mer |