Läs mer
CE3F4, MedChemExpress
Beskrivning
CE3F4 is a selective antagonist of exchange protein directly activated by cAMP (Epac1), with IC50s of 10.7 μM and 66 μM for Epac1 and Epac2(B), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CE3F4 |
| CAS | 143703-25-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H10Br2FNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=CN1C(C)CCC2=C1C=C(Br)C(F)=C2Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.01 |
| Formel vikt | 351.01 |
| Visa mer |