Läs mer
CEACAM1 Mouse anti-Human, PE, Clone: CLB-gran/10, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen A15787
Produktkod. 15205874
  • 2296.90 SEK / 100 tester
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CEACAM1
Monoclonal
PE
BGP, BGP1, BGPI
100 Tests
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
CLB-gran/10
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Mouse
RUO
634
Store at 2 - 8 °C.
IgG1