missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CEACAM4 Antibody (822608), DyLight 650, Novus Biologicals™

Produktkod. 18550519 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18550519 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18550519 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB7845W

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM4 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CEACAM4
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 822608
Konjugera DyLight 650
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias carcinoembryonic antigen CGM7, carcinoembryonic antigen gene family member 7, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 4, CGM7, CGM7_HUMAN
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CEACAM-4, Phe36-Val140, Accession # O75871
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1089
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.