Läs mer
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89670APC
4904.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18666470
  • 6040.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CEACAM6/CD66c
Monoclonal
APC
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
01
ELISA
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (Accession#: NP_002474.4; Met1-Gly320).
0.1 mL
Cancer
4680
Store at 4C in the dark.