Läs mer
CEACAM6/CD66c Antibody (111), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18662001 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18662001 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18662001 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289672F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CEACAM6/CD66c
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 111
Konjugera FITC
Utspädning ELISA, Sandwich ELISA
Formulering PBS
Gene Alias carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (NP_002474.3; Met 1-Gly 320).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4680
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG