Läs mer
CEACAM8/CD66b Antibody (013), FITC , R&D Systems™
Produktkod. 18601641 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18601641 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18601641 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289971F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CEACAM8/CD66b
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 013
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1088
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus