missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CEACAM8/CD66b Antibody (013), HRP , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89971H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| CEACAM8/CD66b | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1088 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 013 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering