Läs mer
CEACAM8/CD66b Antibody (6/40c) - BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18620558 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
18620558 0.1 mg 0.1mg
18673838 0.025 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18620558 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP254627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5766.76 SEK
    4526.55 SEK / 0.1mg
    Save 1240.21 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal antibody specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CEACAM8/CD66b
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona 6/40c
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias anti human cd66b apc, Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, cd66b clone g10f5, cd66b G10F5, cd66b granulocyte marker, cd66b ihc, cd66b marker, cd66b neutrophil marker, cd66b neutrophils, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant soluble human CEACAM8-Fc produced in HEK293 cells
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1088
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.