Läs mer
Novus Biologicals™ CEACAM8/CD66b Overexpression Lysate
Produktkod. 18701714 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18701714 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18701714 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP208173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7170.00 SEK
    6781.95 SEK / 0.1mg
    Save 388.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The CEACAM8/CD66b Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_187. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens CEACAM8, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
For Research Use Only