Läs mer
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer), MedChemExpress
Produktkod. 16480246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480246 2 mg
16449177 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16480246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15536A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer)
CAS 863513-93-3
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27FN2O
Kvantitet 2 mg
Synonym GRT6005 (1α,4α)stereoisomer
Löslighetsinformation H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CN(C)[C@@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Molekylvikt (g/mol) 378.48
Formel vikt 378.48
Procent renhet 95.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation