Läs mer
Cebranopadol, MedChemExpress
Produktkod. 16482697
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482697 50 mg
16466608 10 mg
16439177 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482697 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15536
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cebranopadol
CAS 863513-91-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27FN2O
Kvantitet 50 mg
Synonym GRT6005
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C)[C@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Molekylvikt (g/mol) 378.48
Formel vikt 378.48
Procent renhet 96.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation