Läs mer
MedChemExpress Cecropin B
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.33% |
| CAS | 80451-05-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 3834.67 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (26.08 mM∣Need ultrasonic) |