Läs mer
Cederträolja, naturlig, Fisher Chemical
Produktkod. 10233230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500 ml, bärnstensfärgad glasflaska
Produktkod.
10233230 500 ml, bärnstensfärgad glasflaska
1 options
Produktkod. 10233230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3400/08
Specifikationer
CAS 8000-27-9
Färg Gult
Kokpunkt 279°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
MDL-nummer 132766
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska