missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Cediranib

Beskrivning
Cediranib is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of VEGFR2 (IC50 = <1 nM). Cediranib also potently inhibits PDGFR1, VEGFR3, VEGFR1, c-Kit, PDGFR2 and FGFR1 (IC50 values are 2, 3, 5, 5, 26 and 36 nM, respectively), and inhibits CSF-1R, Src, and Abl (IC50 values are 110, 130 and 260 nM, respectively). Cediranib induces hypoxia, prevents VEGF-induced angiogenesis and suppresses homology-directed DNA repair (HDR) factors BRCA1/2 and RAD51. Cediranib decreases cell motility, proliferation and cell viability. Cediranib is active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1 H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]quinazoline |
| CAS | 288383-20-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | VEGF Receptor Inhibitors |
| Molekylformel | C25H27FN4O3 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?