Läs mer
Cediranib maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Cediranib maleate (AZD-2171 maleate) is a highly potent, orally available VEGFR inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cediranib maleate |
| CAS | 857036-77-2 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H31FN4O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AZD-2171 maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (79.42 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (3.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.58 |
| Visa mer |