missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cediranib maleat, Thermo Scientific™

Produktkod. 17740639 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740639 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17740639 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468952500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cediranib maleat
CAS 857036-77-2
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C25H27FN4O3. C4H4O4
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Renhet ≥97,5 %
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.