Läs mer
Cediranib, MedChemExpress
Beskrivning
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cediranib |
| CAS | 288383-20-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27FN4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AZD2171 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.51 |
| Visa mer |