Läs mer
Tocris Bioscience™ Ceefourin 1
Beskrivning
Ceefourin 1 is a selective MRP (multidrug resistance-associated protein) 4 inhibitor (IC50 = 2.6 μM). Selective for MRP4 over P-gp, MRP1 and ABCG2. Sensitizes MRP4 over-expressing cells to SN 38 (Cat. No. 2684). Ceefourin 1 inhibits cAMP efflux from acute myeloid leukemia cells (AML) and promotes apoptosis in combination with Histamine (Cat. No. 3545).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(2-Benzothiazolylthio)methyl]-2,4-dihydro-4-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione |
| CAS | 315702-40-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Multidrug Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C11H10N4S3 |
| Formel vikt | 294.42 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?