Läs mer
Cefacetril 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308818
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308818 1 ml
1 options
Produktkod. 30308818 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11062500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefacetrile
CAS 10206-21-0
Analyt- eller komponentnamn Cefacetrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H13 N3 O6 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (7CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (ester) (8CI), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-Cyanoacetamidocephalosporanic acid, Cefacetrile, Cephacetril, Cephacetrile
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1
LEDER CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CC#N)C2=O)C(=O)O
IUPAC-namn (6R,7R)-3-(acetyloxymetyl)-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 339.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 339,0525 g/mol