Läs mer
Cefacetrile, TRC
Produktkod. 17982145
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982145 10 mg
17931495 25 mg
17940705 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC23150010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10206-21-0
Molekylformel C13 H13 N3 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 339.32
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (7CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (ester) (8CI), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-Cyanoacetamidocephalosporanic acid, Cefacetrile, Cephacetril, Cephacetrile
IUPAC-namn (6R,7R)-3-(acetyloxymetyl)-7-[(2-cyanoacetyl)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CC#N)C2=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefacetrile
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1
Formel vikt 339.0525
Procent renhet >95%