Läs mer
Cefaclor, MedChemExpress
Beskrivning
Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefaclor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53994-73-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14ClN3O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 18.5 mg/mL (50.30 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 3.85 mg/mL (10.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(N12)=C(Cl)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O |
| Visa mer |