Läs mer
Cefaclor Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefaclor Monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 385.0499 |
| Procent renhet | >95% |