Läs mer
Cefadroxil, MedChemExpress
Produktkod. 16488666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488666 100 mg
1 options
Produktkod. 16488666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
MedChemExpress Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefadroxil
Fysisk form Solid
CAS 50370-12-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17N3O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BL-S 578
Löslighetsinformation H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
LEDER O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 363.39
Formel vikt 363.39
Procent renhet 98.0%