Läs mer
Cefadroxil, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437881 5 g 5g
11427881 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215058105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 SEK
    2874.34 SEK / 5g
    Save 145.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 50370-12-2
Molekylformel C16H17N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 363.388
MDL-nummer MFCD00865091
InChI-nyckel BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonym p-hydroxycephalexine, Cefamox
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxifenyl)acetyl]amino]-3-metyl-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cefadroxil
Typ Cefadroxil
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 363.4
Kvalitet Not Available
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefadroxil
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefadroxil