missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefalonium Dihydrate, Mikromol™

Produktkod. 17940556
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17940556 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17940556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3169.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cefalonium Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefalonium Dihydrate
CAS 1385046-35-4
Analyt- eller komponentnamn Cefalonium Dihydrate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H18 N4 O5 S2 . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Carbamoyl-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 4-(Aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium, inner salt, (6R-trans)-4-(Aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 4-Carbamoyl-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 3-(4-Carbamoylpyridylmethyl)-8-oxo-7-[alpha-(thien-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(alpha-Thienylacetamido)-3-(4-carbamoylpyridinomethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid, Cefalonium, Cepalonium, Cephalonium, Cepravin DC, Cepravin Dry Cow, (6R-trans)-4-(Aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium , inner salt
InChI formel InChI=1S/C20H18N4O5S2.2H2O/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13;;/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29);2*1H2/t15-,19-;;/m1../s1
LEDER O.O.NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cc4cccs4)C3=O)C(=O)[O-])cc1
IUPAC-namn (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 494.54
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 494.093 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.