Läs mer
Cefalonium Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefalonium x-hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N4O5S2/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29)/t15-,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 458.0719 |
| Procent renhet | >95% |