Läs mer
Cefamandole nafate, MedChemExpress
Beskrivning
Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefamandole nafate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 42540-40-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17N6NaO6S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cefamandole formate sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |