missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefamandole Nafate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefamandole nafate |
| CAS | 42540-40-9 |
| Molekylformel | C19 H17 N6 O6 S2 . Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-(formyloxy)-2-phenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, sodium salt (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-(formyloxy)phenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(formyloxy)phenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Bergacef, Cedol, Cefam, Cefamandole formate sodium, Cefamandole nafate, Cefiran, Cemado, Cemandil, Cephamandole nafate, Fado, Kefadol, Kefandol, Lampomandol, Mandokef, Mandol, Mandolsan, NSC 299588, Neocefal, O-Formylcefamandole sodium, Pavecef, Sodium 7-(D-2-formyloxy-2-phenylacetamido)-3-(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylthiomethyl)-3-cephem-4-carboxylate, Sodium O-formylcefamandole, sodium (6R,7R)-7-[[(2R)-2-(formyloxy)-2-phenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N6O6S2.Na/c1-24-19(21-22-23-24)33-8-11-7-32-17-12(16(28)25(17)13(11)18(29)30)20-15(27)14(31-9-26)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12,14,17H,7-8H2,1H3,(H,20,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,14-,17-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](OC=O)c4ccccc4)C3=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-formyloxy-2-phenylacetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.49 |
| Formel vikt | 512.0549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?