Läs mer
Cefamandole sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16408678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16408678 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16408678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1128A
MedChemExpress Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefamandole sodium
Fysisk form Powder
CAS 30034-03-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17N6NaO5S2
Synonym Cephamandole sodium
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (103.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (68.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 484.48
Formel vikt 484.48
Procent renhet 95.0%