missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefamandole Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefamandole Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N6O5S2.Na/c1-23-18(20-21-22-23)31-8-10-7-30-16-11(15(27)24(16)12(10)17(28)29)19-14(26)13(25)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11,13,16,25H,7-8H2,1H3,(H,19,26)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,13-,16-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 484.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?