missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefathiamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefathiamidine |
| CAS | 33075-00-2 |
| Molekylformel | C19 H28 N4 O6 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-[2-[(N,N'-diisopropylamidino)thio]acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[2-[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N4O6S2/c1-9(2)20-19(21-10(3)4)31-8-13(25)22-14-16(26)23-15(18(27)28)12(6-29-11(5)24)7-30-17(14)23/h9-10,14,17H,6-8H2,1-5H3,(H,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/t14-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)N\C(=N/C(C)C)\SCC(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-[(E)-N,N'-di(propan-2-yl)carbamimidoyl]sulfanylacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.58 |
| Formel vikt | 472.145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?