Läs mer
Cefazedone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefazedone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2N5O5S3/c1-7-22-23-18(33-7)32-6-8-5-31-16-12(15(28)25(16)13(8)17(29)30)21-11(26)4-24-2-9(19)14(27)10(20)3-24/h2-3,12,16H,4-6H2,1H3,(H,21,26)(H,29,30)/t12-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 546.9612 |