Läs mer
Cefazolin 3-Acetyloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefazolin 3-Acetyloxy |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N6O6S/c1-6(20)25-3-7-4-26-12-9(11(22)19(12)10(7)13(23)24)15-8(21)2-18-5-14-16-17-18/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,15,21)(H,23,24)/t9-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 382.0696 |