Läs mer
Cefazolin Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefazolin Amide |
| CAS | 1322626-65-2 |
| Molekylformel | C14H15N9O3S3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamide, Cefazolin EP Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N9O3S3/c1-6-18-19-14(29-6)28-4-7-3-27-13-9(12(26)23(13)10(7)11(15)25)17-8(24)2-22-5-16-20-21-22/h5,9,13H,2-4H2,1H3,(H2,15,25)(H,17,24)/t9-,13?/m1/s1 |
| LEDER | Cc1nnc(SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)N)s1 |
| IUPAC-namn | (7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.52 |
| Formel vikt | 453.046 |