Learn More
Cefazolin sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Cefazolin sodium is a first-generation cephalosporin antibiotic and can be used in varieties of bacterial infections research. Cefazolin sodium has anti-inflammatory effect and can attenuate post-operative cognitive dysfunction (POCD).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Cefazolin sodium |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 27164-46-1 |
| Color | White |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H13N8NaO4S3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cephazolin sodium |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (209.87 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (209.87 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?