Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin natriumsalt, 98%
Produktkod. 15334998 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15334998 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15334998 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455210010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cefazolin sodium salt
Typ Cefazolin natriumsalt
CAS 27164-46-1
Smältpunkt 170,0 °C till 177,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Specifik rotation −17° till −20° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)
Vatten Max 6% .
Kvantitet 1 g
Molekylformel C14H16N8NaO4S3
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L. Andra lösligheter: lätt lösliga i metanol och etanol, olösliga i bensen, aceton, kloroform
InChI-nyckel MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
LEDER [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
IUPAC-namn (6R,7R)-3-[(5-metyl-l,3,4-tiadiazol-2-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra; natriummol;
Molekylvikt (g/mol) 479.504
PubChem CID 131673922
Formel vikt 476.49
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefazolin sodium salt
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faresætning
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.